Z684457
Aldrich® solvent storage/dispensing flask, septum-inlet, with PTFE inlet valve
joint: ST/NS 29/32, capacity 100 mL
Sinônimo(s):
solvent dispenser bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
glass
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/32
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
100 mL
Descrição geral
Designed for use with PureSolv Micro systems with a standard taper dispensing joint. PTFE inlet valve may be closed after filling to isolate dry solvent and to remove flask from system and take to another location for use. Use septum Z565695 or Z565679.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)