Documentos Principais
Z683396
High pressure adapter for Q-Tube
for pressure tubes with 38 mm O.D. round bottom, fits QianCap-15 and 25
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
fabricante/nome comercial
Q Labtech
Parâmetros
-200 psi pressure (max)
120 psi pressure
Informações legais
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)