Z682462
Ace vapor duct tube, for condenser "A" assembly
joint: ST/NS 24/40, L 160 mm, fits Büchi® models R-114/R-144
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante/nome comercial
Büchi equivalent, 32336
Comprimento
160 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The vapor duct tube accessories are for Büchi® condenser "A" assemblies, and will fit either Büchi evaporator models R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
Combi-clips: not included.
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z682462-1EA | 4061832352237 |