Z682454
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
joint: ST/NS 29/32, L 45 mm, fits Büchi® models R-210/R-215
Sinônimo(s):
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante/nome comercial
Büchi equivalent, 46962
Comprimento
45 mm
Descrição geral
The vapor duct tube accessories are for Büchi condenser "V" assemblies, and will fit either Büchi Rotavapor model R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
Combi-clips: not included.
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)