Z682292
Ace cold trap outer body only for condenser "CR" assembly
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
glass
fabricante/nome comercial
Büchi equivalent, 11228
Categorias relacionadas
Descrição geral
The cold trap outer body for the Ace condenser "CR" assembly, is glass with a 45/50 inner joint to fit into the distribution head and fits the Büchi® rotary evaporators.
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z682292-1EA | 4061832351988 |