Z681407
BriskHeat® beaker heater
fits beaker size, 1,000 mL, AC/DC input 120 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
Produtos recomendados
entrada CA/CC
120 V (AC)
Materiais
fiberglass
Características
fits beaker size 1,000 mL
fabricante/nome comercial
BriskHeat GBH1000-1
Parâmetros
0-232 °C temp. range
Altura
114 mm
4.5 in. (114 mm)
Descrição geral
- Fits Griffin and standard size beakers
- Maximum exposure temperature: 380°F (193°C)
- Hook and loop closure allows for a quick installation and removal
- Easily view graduation during set-up and operation
- Moisture and chemical resistant
- Heating element is laminated between two layers of 15 mil fiberglass reinforced silicone rubber
- Power density: 5.0 watts/in.2 (0.008 watts/mm2)
- Dielectric strength of over 2000 volts
- 2 ft. cord with SDC controller-compatible plug
- 240 V versions are CE compliant
Requires a BriskHeat temperature controller.
Informações legais
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z681407-1EA | 4061833584576 |