Z680737
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
amber glass, capacity 10,000 mL
Sinônimo(s):
1178433
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Junta
Joints threaded neck (GLS80)
Características
graduations
without cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 1178433
capacidade
10,000 mL
diâmetro × A
227 mm × 395 mm
cor
amber glass
Descrição geral
- Service temperature limit of closure and pouring ring: +140°C
- For the Amber glass, UV protection: up to 500 nm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)