Documentos Principais
Z679097
Tamper evident caps
for 7 mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Simport T552-7WTP
Descrição geral
Tamper and leak-roof polyethylene caps with specially designed lip seal, guarantee the utmost security and sample integrity, non-sterile.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)