Z677426
Dermatril™ P nitrile gloves
size XXL
Sinônimo(s):
disposable glove
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue gloves
blue nitrile
tamanho
XXL
esterilidade
non-sterile
Características
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
embalagem
pack of 50 ea (boxes of 50)
fabricante/nome comercial
KCL 743 - 11
KCL 743
C × espessura
270 mm × 0.2 mm
Descrição geral
All Dermatril P disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
Características e benefícios
- Anti-static
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- Roughened fingertips for better grip
- Rolled cuff edge for easier donning
- CE compliant
- Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)