Documentos Principais
Z654795
IKA® VORTEX 3 attachments
VG 3.3 universal attachment, 150 mm, with rubber insert (continuous / touch operation), 1/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41103814
NACRES:
NB.73
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 3342400
Diâmetro
150 mm
Descrição geral
IKA VG 3.3 Universal attachment, round, 150mm with rubber insert forcontinuous / touch operation. For use with IKA Vortex 2 and 3 shakers.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)