Documentos Principais
Z650463
Hirschmann® measuring cylinders, Class B
volume 5000 mL, accuracy: 37.5 mL, amber graduations
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
hexagonal glass base
Características
subdivision 50 mL
fabricante/nome comercial
Hirschmann 220 01 97
disponibilidade
available only in EU
faixa de medição de volume
5000 mL, accuracy: 37.5 mL
Comprimento
650 mm
cor
amber graduations
Descrição geral
With spout and short line graduation. Calibrated to contain (TC, IN) according to DIN 12 680 T1.
Informações legais
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)