Z618004
Binder drying oven accessories
Safety device (TWW) class 3.1
Sinônimo(s):
Binder 8012-0032
About This Item
Produtos recomendados
Características
Temperature Safety Device for safe and consistent temperature regulation, Class 3.1 with visual alarm. For use with Binder units ED023 and ED400.
embalagem
pack of 1 ea
disponibilidade
not available in USA
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)