Documentos Principais
Z645796
Chemical spill socks
Sinônimo(s):
chemical cleanup, spill cleanup, spill safety
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
fabricante/nome comercial
Clear-spill CS12
disponibilidade
not available in USA and Canada, ROW
Descrição geral
For the containment and absorption of hazardous and unknown liquid spills. Each sock absorbs 3 Litres.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)