Documentos Principais
Z620262
DURAN culture tubes
H × diam. 180 mm × 18 mm
Sinônimo(s):
261352357
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiais
borosilicate glass
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
esterilidade
non-sterile
Características
neck thread external thread
DIN thread 18
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 261352357
A × Diâmetro
180 mm × 18 mm
capacidade
30 mL
Descrição geral
Made from Duran® borosilicate glass. Includes screw caps.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)