Key Documents
Z612006
Julabo® bath tubing
metal (triple insulated with connector M16x1), L 1 m
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.77
Materiais
metal (triple insulated with connector M16x1)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8930210
Parâmetros
−100-350 °C temperature
Comprimento
1 m
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)