Documentos Principais
Z743255
Julabo® bath tubing
metal (triple insulated with connector M16x1), L 1.5 m
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiais
metal (triple insulated with connector M16x1)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8930211
Parâmetros
100 °C (350 °C)
Comprimento
1.5 m
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)