Documentos Principais
Z611980
Julabo® bath tubing
Viton®, I.D. × L 12 mm × 1 m
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.77
Materiais
Viton®
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8930112
Parâmetros
−50-200 °C temperature
D.I. × C
12 mm × 1 m
Descrição geral
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)