Documentos Principais
Z279935
Sigma-Aldrich
Norprene® A-60-G laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/4 in. × 3/8 in.
Sinônimo(s):
Saint Gobain AFL00017, Tygon A-60-G
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 50 feet
fabricante/nome comercial
Tygon
D.I. × D.E.
1/4 in. × 3/8 in.
tamanho da parede
1/16 in.
Descrição geral
This chemical pump tubing is a thermoplastic elastomer tubing with chemical compatibilities approaching fluoroelastomers and silicone tubing. Black, rubber-like tubing is heat sealable. Max. temp.: 275°F (135°C).
  • Chemical resistance to oxidizing agents, acids, and alkalies
  • Resistance to flex-fatigue, will not weaken or crack
Informações legais
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
T6316
Pharmed tubing