Z607002
Bohlender™ PTFE beaker
capacity 25 mL, white
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
fabricante/nome comercial
Bohlender
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
25 mL
cor
white
Descrição geral
With spout and reinforced rim, thick-walled, smooth interior surface.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z607002-1EA |