Z569488
Wilmad® coaxial insert, inner tube
O.D. × I.D. 2.52 mm × 1.5 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Wilmad 519-inner tube only
D.E. × D.I.
2.52 mm × 1.5 mm
Descrição geral
Coaxial insert, inner tube.
Informações legais
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)