Z567744
PTFE-faced silicone septa for Q-Tube™ and QianCap™
Septa 35 mL Low
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Q Labtech 100-0SEPTA-035
Parâmetros
120 psi max. pressure
diâmetro × espessura
30.2 mm × 2.5 mm
Descrição geral
This disposable septa is made of blue PTFE face and white silicone backing. The blue PTFE liner has excellent chemical resistance and silicon backing has reseal ability. It fits on Q-Tube-12mL, QianCap-15 and 25. Using other septa may cause explosion.
Informações legais
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)