Z565016
Accessories for Buchi® vacuum pumps and controllers
Control cable between vacuum controller V850/855 and vacuum pump V700/710
About This Item
Código UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Büchi 44989
Comprimento
2 m
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z565016-1EA | 4061832772172 |