Key Documents
Z564850
Sigma-Aldrich
Wrap-it tie installing tool
Economy version
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
disponibilidade
not available in EU
Descrição geral
Automatically adjusts wrap-it tie tension to desired position. Tension activated cutting blade trims off excess tie.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)