Documentos Principais
Z556580
Sigma-Aldrich
Aldrich® ultra Benchclamp
single adjustment, size M
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
tamanho
M
descrição
3-prong
C × diâmetro
127 mm × 11 mm , arm
capacidade da garra
0-50 mm
pino L
19 mm
Descrição geral
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)