Documentos Principais
Z555592
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-neck solvent storage flask
capacity 500 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
500 mL
Descrição geral
PTFE stopcock, ST 24/40 joints.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)