Documentos Principais
Z555045
Sigma-Aldrich
Open-edged fritted disc for Aldrich® Buchner VerSAfunnels
disc diam. 24 mm, porosity 70-100 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
diâmetro do disco
24 mm
espessura
7.5 mm
tamanho de poro
70-100 μm porosity
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
VerSAFunnel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)