Z546526
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 70-100 μm
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
diâmetro do disco
65 mm
capacidade do funil
140 mL
diâmetro da haste
15 mm
tamanho de poro
70-100 μm porosity
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z546526-1EA | 4061832116952 |