Documentos Principais
Z551619
Chemat UV curer
AC/DC input 120 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
fabricante/nome comercial
Chemat
disponibilidade
not available in EU
Parâmetros
6 rpm speed (turnplate)
L × C
8 1/4 in. × 9 1/2 in.
saída
4 W (per tube)
Descrição geral
The UV curer is specially designed for curing photosensitive coatings and thin films. It equips two UV light sources with radiations at 365 nm and 246 nm.
Specifications:
UV Lamps4 x 4W bulbs
Wavelengths246/365 nm
Turntable Rotary Speed5-6 rpm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)