Z548987
Aldrich® splash protector
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Junta
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS24/40
Categorias relacionadas
Descrição geral
Effectively prevents upward movement of foaming or bumping liquids in rotary evaporator traps. Unique design has two baffles with horizontally opposing holes that may also be used with other distillation techniques.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z548987-1EA | 4061832117638 |