Documentos Principais
Z547735
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidade
30 mL
diâmetro do disco
30 mm
tamanho de poro
10-20 μm porosity
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)