Key Documents
Z547654
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidade
15 mL
diâmetro do disco
20 mm
tamanho de poro
10-20 μm porosity
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC