Documentos Principais
Z547417
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel
funnel capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 25-50 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
diâmetro do disco
120 mm
capacidade do funil
1,500 mL
diâmetro da haste
22 mm
tamanho de poro
25-50 μm porosity
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)