Z542490
Ace O-rings, Viton®
I.D. 6.1 mm, wall size 1.78 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 785505
D.I.
6.1 mm
tamanho da parede
1.78 mm
Informações legais
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z542490-1PAK | 4061832364100 |