About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
nitrile
fabricante/nome comercial
Ace Glass
Descrição geral
500 O-rings in a storage box. Thirty sizes ranging from: 1/8 I.D. × 1/4 in. O.D. up to 1 3/4 I.D. × 2 1/8 in. O.D. Use nitrile for economical sealing, Viton® for thermal or chemical resistance.
Informações legais
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)