Z532150
Aldrich® single bank manifold with glass stopcocks
Standard manifold, positions, 5
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
Características
positions 5
Comprimento
500 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Single bank manifolds come with 4 mm bore glass stopcocks.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)