Key Documents
Z532088
Sigma-Aldrich
Solid glass plug
O.D. 1/2 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
D.E.
1/2 in.
12.7 mm
Descrição geral
Replace transfer tubing with this plug to make a leakproof Torion seal.
Informações legais
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
parte de substituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)