Z531901
Tubing adapter with Torion™ connection and stopcock
O.D. 1/2 in., PTFE stopcock, male joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
PTFE stopcock
Junta
male joint: ST/NS24/40
D.E.
1/2 in.
12.7 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
PTFE stopcocks are threaded for additional safety and have a 2 mm bore for 3/16 in. tubing connection and 4 mm bore for 5/16 in. and 1/2 in. tubing connections. 5/16in. O.D fits a #8 Torion, and 1/2in. O.D. fits a #14 Torion.
Informações legais
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z531901-1EA | 4061832116846 |