Documentos Principais
Z530263
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 19/22
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
joint: ST/NS19/22
tamanho da torneira
2 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)