Z517720
Large-capacity addition funnel
capacity 2 L, joint: ST/NS 29/32
Sinônimo(s):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS29/32
Altura
580 mm
D.E.
100 mm
capacidade
2 L
Categorias relacionadas
Descrição geral
With pressure-equalization arm, 0-3 mm PTFE needle stopcock for precise addition-rate control, and 24/40 joints.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z517720-1EA | 4061832123370 |