Documentos Principais
Z517437
Sigma-Aldrich
Aldrich® super condenser
Overall H 510 mm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS29/32
D.E.
42 mm
Total A
510 mm
área da superfície
820 cm2
Descrição geral
Extremely efficient condenser design combines a cold-finger, coiled, Liebig, and Vigreux condenser into one unit with a forced spiral path and a very large, water-cooled surface area.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)