Z516503
Aldrich® 5 mm NMR tube evacuation manifold
5 ports, L 300 mm
Sinônimo(s):
nmr tube, nmr tubes, tube manifold
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Comprimento
300 mm
Descrição geral
Designed to evacuate NMR tubes that have a J Young PTFE valve. Once the NMR tube has been evacuated in the manifold, close the valve and place into the NMR spectrometer. Manifolds have 0-10 mm bore PTFE valves. The multiple evacuation station units allow removal of one NMR tube while the remaining tube(s) stay under vacuum.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z516503-1EA | 4061833344750 |