Documentos Principais
Z516341
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask, male
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
100 mL
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)