Documentos Principais
Z516260
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dean-Stark trap
capacity 100 mL, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS29/32
capacidade
100 mL
depuração do braço lateral
100 mm
Descrição geral
Suggested flask size: 5 L - 12 L
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents lighter than water. Each Dean-Stark trap (Ungraduated) comes standard with a 4 mm bore PTFE stopcock. The 12 mL and 25 mL traps use a 2 mm bore. Provides ample clearance with thick walled aluminum heating mantles.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)