Documentos Principais
Z506885
Sigma-Aldrich
Célula de compressão EZ-Squeeze
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Descrição geral
• A célula de diamante tipo II sintético é excelente para fazer amostras de transmissão
• Comprime materiais como polímeros, pós, amostras abrasivas, tinta curada, etc.
• Abertura transparente de 1,5 mm produz boa resolução espectral
• A célula tem 9,5 mm de espessura no ponto mais espesso e 6 mm no centro, o que significa que funciona como uma platina de microscópio perfeita
A amostra é comprimida entre as janelas de diamante girando-se parafusos borboleta na parte frontal da célula até que a amostra fique delgada o suficiente para que o feixe do espectrofotômetro a penetre. O uso do EZ-Squeeze frequentemente é otimizado pelo uso da ferramenta Mini-Plane (Z249556), listada separadamente, para raspar amostras muito finas de substratos como artigos de plástico e objetos pintados.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)