Documentos Principais
Z506567
Perfektum® three-way stainless steel stopcock
male Luer lock to female Luer to side female Luer
About This Item
Código UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
fabricante/nome comercial
Cadence Science 6011SS
Descrição geral
Made from corrosion-resistant 303 stainless steel.
Informações legais
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5