Z505641
Ace O-ring, CAPFE
wall size 3.5 mm, I.D. 21.8 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Ace Glass 7855834
D.I.
21.8 mm
tamanho da parede
3.5 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z505641-1EA | 4061826729830 |