Documentos Principais
Z505196
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 59.9 mm, wall size 3.5 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 7855748
D.I.
59.9 mm
tamanho da parede
3.5 mm
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)