Z504920
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 21.9 mm, wall size 2.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 7855770
D.I.
21.9 mm
tamanho da parede
2.6 mm
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z504920-1PAK | 4061832363523 |