Z504653
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 4.5 mm, wall size 1.78 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 7855704
D.I.
4.5 mm
tamanho da parede
1.78 mm
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z504653-1PAK | 4061832349558 |