Z421561
Aldrich® dual-action NMR tube cleaner
joint: ST/NS 24/40, single position
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
Descrição geral
- Washes tubes inside and out simultaneously
- Specially designed to prevent accidental breakage of tubes
- Optional 1,000 mL reservoir flasks
- Highly efficient solvent jets improve cleaning and reduce solvent usage
- For 7 or 8 in. L, 5 mm NMR tubes
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z421561-1EA | 4061833640555 |